Fontos dokumentumok
SML2950
E7820
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Cyano-N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)benzenesulfonamide, 3-Cyano-N-(3-cyano-4-methyl-1H-indole-7-yl)benzensulfonamide, E 7820, NSC 719239
About This Item
Javasolt termékek
ligand
E7820
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c3[nH]cc(c3c(cc2)C)C#N)c1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C17H12N4O2S/c1-11-5-6-15(17-16(11)13(9-19)10-20-17)21-24(22,23)14-4-2-3-12(7-14)8-18/h2-7,10,20-21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWGUASZLXHYWIV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)