Fontos dokumentumok
SML2767
HMR-1098
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-chloro-2-methoxy-N-[2-[4-methoxy-3-[[[(methylamino)thioxomethyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-benzamide sodium salt, HMR 1098
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H22ClN3O5S2.Na/c1-21-19(29)23-30(25,26)17-10-12(4-6-16(17)28-3)8-9-22-18(24)14-11-13(20)5-7-15(14)27-2;/h4-7,10-11H,8-9H2,1-3H3,(H3,21,22,23,24,29);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUEVHDKFEXAKAF-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3