Fontos dokumentumok
SML2764
Pitofenone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl]-benzoic acid methyl ester hydrochloride, Algifen Neo
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H25NO4.ClH/c1-26-22(25)20-8-4-3-7-19(20)21(24)17-9-11-18(12-10-17)27-16-15-23-13-5-2-6-14-23;/h3-4,7-12H,2,5-6,13-16H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRFIFDFEDPJBII-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3