Fontos dokumentumok
SML2372
β-Muricholic Acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
β-MCA, (3a,5b,6b,7b)-3,6,7-trihydroxy-cholan-24-oic acid, 5β-Cholanic acid-3α,6β,7β-triol, beta-Muricholic Acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +59 to +65°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13?,14-,15?,16?,17?,18+,20?,21+,22-,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPMWHFRUGMUKF-CWNVCPLQSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3