Merck
700243P
Avanti
Tauro-α-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H44NNaO6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
  • Identification of urine tauro-β-muricholic acid as a promising biomarker in Polygoni Multiflori Radix-induced hepatotoxicity by targeted metabolomics of bile acids.: This research identifies Tauro-β-muricholic acid in urine as a biomarker for hepatotoxicity induced by Polygoni Multiflori Radix, through targeted metabolomics of bile acids (Zhao et al., 2017).
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700243P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3