Fontos dokumentumok
SML2118
HA15
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[4-[3-[[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]amino]phenyl]-2-thiazolyl]-acetamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=NC(C2=CC=CC(NS(C3=C(C=CC=C4N(C)C)C4=CC=C3)(=O)=O)=C2)=CS1)=O
InChI
1S/C23H22N4O3S2/c1-15(28)24-23-25-20(14-31-23)16-7-4-8-17(13-16)26-32(29,30)22-12-6-9-18-19(22)10-5-11-21(18)27(2)3/h4-14,26H,1-3H3,(H,24,25,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBSMEKVVMYSTIH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)