Fontos dokumentumok
SML2008
Tiotropium bromide monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1α, 2β, 4 β, 5α, 7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide monohydrate, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]?nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, hydrate (1:1:1), (1α,2β,4β,5α,7β), 6β,7β-epoxy-3β-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide monohydrate, di-2-thienylglycolate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)