Merck
PZ0390
Sigma-Aldrich
PF-06747711
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H26F3N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
497.51
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06747711 is a mono-imine compound. It regulates gene expression in signaling pathways by targeting a nuclear hormone receptor. It is also used to treat psoriasis.
PF-06747711 is a potent and selective RORC2 modulator.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Unifying Mechanism Involving Electron Affinity of Conjugated Imine as Anti-Cancer Agents and Miscellaneous Drugs: Reactive Oxygen Species, Oxidative Stress, and Electron Transfer
Kovacic P, et al.
Chronicles of Pharmaceutical Science, 5 (2020)