Merck
SML2654
Sigma-Aldrich
Telaprevir
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2-(2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-N-(1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl)octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide, LY-570310, VX-950
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H53N7O6
Molekulatömeg:
679.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.77
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2(CCC1)[H])CN(C([C@@H](NC([C@@H](NC(C3=NC=CN=C3)=O)C4CCCCC4)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H]2C(N[C@H](C(C(NC5CC5)=O)=O)CCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBAWEDCPNXPBQM-GDEBMMAJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent HCV NS3/4A protease inhibitor
Telaprevir is a potent, selective and orally active hepatitis C virus (HCV) NS3.4A serine protease inhibitor. Telaprevir also inhibits chymotrypsin, chymase, elastase, and cathepsins F, K, L, S, and V in vitro
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hiromitsu Kumada et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 48(2), 184-192 (2017-05-13)
To assess the efficacy and safety of telaprevir (TVR) when used in combination with natural human interferon-β (IFN-β) and ribavirin (RBV) for genotype 1 patients with depression compared to IFN-β/RBV therapy in Japan. We also examined the efficacy of the
Gema Méndez-Lagares et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(3), 1124-1132 (2017-12-22)
The contribution of the host immune system to the efficacy of new anti-hepatitis C virus (HCV) drugs is unclear. We undertook a longitudinal prospective study of 33 individuals with chronic HCV treated with combination pegylated IFN-α, ribavirin, and telaprevir/boceprevir. We
Robert B Perni et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(3), 899-909 (2006-02-24)
VX-950 is a potent, selective, peptidomimetic inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS3-4A serine protease, and it demonstrated excellent antiviral activity both in genotype 1b HCV replicon cells (50% inhibitory concentration [IC50] = 354 nM) and in human fetal