Merck
SML1680
Sigma-Aldrich
Ex26
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[[[5′-[[1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-2′-fluoro-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]amino]-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H28ClFN2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
494.98
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(C)NC2=CC=C(F)C(C3=CC(C)=C(C(NC4(CC4)C(O)=O)=O)C(C)=C3)=C2)C=C1C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ex26 is a peripherally-restricted biphenylcarboxamide derivative that acts as a highly potent and subtype-selective S1P1 antagonist (IC50 = 0.93 nM against S1PR1 and >3.1 μM against S1PR2/3/4/5). Ex26 significantly elevates CpG-A-stimulated interferon (IFN) production in plasmacytoid dendritic cell culture (10 μM) and prevents S1P1 agonist-induced S1P1 receptor internalization and polyubiquitinylation in HEK cells (0.1-1,000 nM). Ex26 induces lymphocyte sequestration (ED50 = 0.06 mg/kg, i.p.) in lymph nodes and pulmonary edema (2 hr post 30 mg/kg i.p.) in mice, leading to the inhibition of lymphocyte and thymocyte egress (0.1 mg/kg/hr continuously for 3 days after a loading dose of 3 mg/kg). Ex26 has been shown to ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in a mouse MS model and elevate CpG-A-stimulated serum IFN upregulation in mice in vivo (30 mg/kg/d, i.p.).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)