Merck
SML1662
Sigma-Aldrich
Buparvaquone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,4-Naphthalenedione,2-[[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-, Butalex, UNII-0354RT7LG4, 2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H26O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
chloroform: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buparvaquone is a second-generation hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone. Buparvaquone is indicated for the therapy and prophylaxis of all forms of Theileriosis and found to have an anti-Leishmanial activity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Garnier, T., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60, 802-810 (2007)
Hudson, A.T., et al.
Parasitoloty, 90, 45-55 (1985)
McHardy, N., et al.
Research in Veterinary Science, 39, 29-33 (1985)
Dhar, S., et al.
The Veterinary Record, 119, 635-636 (1986)