Merck
SML1344
Sigma-Aldrich
AK-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)sulfonyl]-N-(3-nitrophenyl)-benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H21N3O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
AK-1 is a benzylsulfonamide. It acts as avia inhibiting of the nuclear factor-KB (NF-KB) /CSN2 (casein β) pathway.
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor that induced proteasomal degradation of the Snail transcription factor.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
AK-1, a specific SIRT2 inhibitor, induces cell cycle arrest by downregulating Snail in HCT116 human colon carcinoma cells.
Cheon M G, et al.
Cancer Letters, 356(2), 637-645 (2015)