Fontos dokumentumok
SML1247
Sigma-Aldrich
NAB2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H20ClN3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.88
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)CNC(=O)c2cc3nc[n](c3cc2)c4c(ccc(c4)C)C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity diverse cell types and PD neurons. NAB2 restores Rsp5/Nedd4 E3 ligase-dependent endosomal and endoplasmic reticulum–to-Golgi vesicle trafficking.
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)