Merck
SML1110
Sigma-Aldrich
Adaphostin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl]amino]benzoic acid tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, AG 957 Adamantyl Ester, NSC 680410
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(NCC2=CC(O)=CC=C2O)C=C1)OC34C[C@@]5([H])C[C@@](C[C@@](C5)([H])C4)([H])C3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-21-5-6-22(27)19(10-21)14-25-20-3-1-18(2-4-20)23(28)29-24-11-15-7-16(12-24)9-17(8-15)13-24/h1-6,10,15-17,25-27H,7-9,11-14H2/t15-,16+,17-,24-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJZSUCFGHXQWDM-ONHXBKDTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Adaphostin is a p210bcr/abl tyrosine kinase inhibitor and a potent inducer of myeloid cell death.
Adaphostin is a p210bcr/abl tyrosine kinase inhibitor displaying anti-proliferative activity in leukemia models, human prostate cancer cell line PC-3 and other cancer cell lines. Adaphostin is a potent inducer of myeloid cell death. Similarly to AG957, adaphostin appears to induce a degradation of WT and mutated Bcr/Abl.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Koutaroh Okada et al.
EBioMedicine, 41, 105-119 (2019-01-22)
Alectinib has shown a greater efficacy to ALK-rearranged non-small-cell lung cancers in first-line setting; however, most patients relapse due to acquired resistance, such as secondary mutations in ALK including I1171N and G1202R. Although ceritinib or lorlatinib was shown to be