Fontos dokumentumok
SML0985
Geldanamycin-Biotin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4,7,10,13-Tetraoxa-16-azaheneicosanamide, Biotinyl-geldanamycin, Biotinylated-Geldanamycin, N-[2-[2-[2-[[(8S,9S,12S,13R,14S,16R)-9-[(aminocarbonyl)oxy]-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,12,16-trimethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-4,6,10,18,21-pentaen-19-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]-21-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
oldhatóság
DMSO: soluble 10 mg/mL
methanol: soluble 3 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(NCCOCCOCCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O)=O)=C3C[C@@H](C)C[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C/[C@H](OC(N)=O)[C@@H](OC)/C=C\C=C(C)\C4=O)C=C(N4)C3=O
InChI
1S/C54H85N7O17S/c1-35-31-38-48(41(62)33-39(51(38)66)59-52(67)37(3)9-8-10-42(70-4)43(78-53(55)68)14-13-36(2)50(65)44(32-35)71-5)58-18-22-75-25-24-73-21-17-57-47(64)15-19-72-23-27-76-29-30-77-28-26-74-20-16-56-46(63)12-7-6-11-45-49-40(34-79-45)60-54(69)61-49/h8-10,13-14,33,35-36,40,42-45,49-50,58,65H,6-7,11-12,15-32,34H2,1-5H3,(H2,55,68)(H,56,63)(H,57,64)(H,59,67)(H2,60,61,69)/b10-8-,14-13+,37-9+/t35-,36+,40+,42+,43+,44+,45+,49+,50-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCOFNJAJLZRONU-IULOFKFCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Geldanamycin was isolated from Streptomyces hygroscopicus in 1970 and is highly hepatotoxic. It helps to decrease the acute respiratory distress syndrome and induces the survival of mice affected with virulent H5N1 influenza virus. Geldanamycin also blocks the chaperone actions of the Hsp90 protein.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)