Fontos dokumentumok
5.05823
Sigma-Aldrich
Galectin-1 Antagonist, DB21
Szinonimák:
Galectin-1 Antagonist, DB21, SVQNvaKL-[DBF]-IIVKLNA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C83H132N18O17
Molekulatömeg:
1654.05
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
3 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Galectin-1
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3