Fontos dokumentumok
PZ0328
Sigma-Aldrich
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18ClN5O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.27
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-4800567 is a casein kinase 1e (CK1e) selective inhibitor (IC50 = 32 nM) that is 20 fold selective for the CK1e isoform over CK1d. PF-4800567 blockes CK1e-mediated PER3 nuclear translocation, but does not effect the circadian clock in animal studies.
PF-4800567 is also known as (3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride). It can block the epidermal growth factor receptor (EGFR) at micromolar concentrations. PF-4800567 helps to improve the locomotor stimulant reaction to methamphetamine (MA) and fentanyl.
Egyéb megjegyzések
PF-4800567 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the PF-4800567 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Csnk1e is a genetic regulator of sensitivity to psychostimulants and opioids
Bryant, et al.
Neuropsychopharmacology, 37(4), 1026-1026 (2012)
Combined Pharmacological and Genetic Manipulations Unlock Unprecedented Temporal Elasticity and Reveal Phase-Specific Modulation of the Molecular Circadian Clock of the Mouse Suprachiasmatic Nucleus.
Patton AP, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(36), 9326-9341 (2016)