Fontos dokumentumok
SML0679
Danshensu sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-α,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic acid sodium salt, (R)-(+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, 3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-(2R)-lactic acid sodium salt, DS 182, Dan Shen Su, Dan shen suan A, Salianic acid A, Salvianic acid A
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C([O-])=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMMKVDBZTXUHFO-DDWIOCJRSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)