Fontos dokumentumok
SML0618
NSC697923
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Nitro-5-tosylfuran, 2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5-nitro-Furan
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2[o]c(cc2)[N+](=O)[O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)