Fontos dokumentumok
SML0313
Pimelic Diphenylamide 106
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Compound 106, Inhibitor 106, N1-(2-Aminophenyl)-N7-(4-methylphenyl)-heptanediamide, RGFA 8, TC-H 106
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2N)cc1
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3