Fontos dokumentumok
SML0207
SB 328437
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
L-Phenylalanine, N-(1-naphthalenylcarbonyl)-4-nitro-, methyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)NC(=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.