Merck
SML2593
Sigma-Aldrich
MS0021570
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11N3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3