Fontos dokumentumok
HP01PPVN0
Millipore
Optiseal Sanitary Cartridge Housing In-line
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC kód:
40161525
eCl@ss:
32031603
material
316L stainless steel
silicone seal
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
OptiSeal®
elérhetőség
available only in North America
parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
H
20.3 cm (8 in.)
Hosszúság
20.2 cm
bemenettől kimenetig Sz
20.3 cm (8 in.)
súly
1.25 kg (2.75 lb)
szerelvény
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
patronkód
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
kompatibilitás
for use with Optiseal Cartridge Filter
Általános leírás
Device Configuration: In-line
Alkalmazás
Small-volume applications
Tulajdonságok és előnyök
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Egyéb megjegyzések
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Jogi információk
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany