SML0122
Pit-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)amino]thioxomethyl]-benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥14 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C(Nc2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])Cl)O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c15-10-6-9(18(21)22)7-11(12(10)19)16-14(23)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,19H,(H2,16,17,20,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIGXBXPAOGDDIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology