Fontos dokumentumok
SML0044
Tubastatin A hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Hydroxy-4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[4,3-b]indol-5-ylmethyl)benzamide hydrochloried; N-Hydroxy-4-((2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]-indol-5(2H)-yl)methyl)benzamide hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NO)C1=CC=C(CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2CCN(C)C4)C=C1.Cl
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJTSJTWIMOGKRJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.