SAB2108601
Anti-NOX1
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti- MOX1, Anti- NOH-1, Anti- NOH1, Anti-GP91-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
65 kDa
faj reaktivitás
rabbit, horse, human, rat, dog, bovine, guinea pig
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
elérési szám
NM_007052
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOX1(27035)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)