Fontos dokumentumok
SMB01074
Sibiricose A5
≥85% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
3-O-Feruloylsucrose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
518.47
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)