SMB00934
Cyclo(-Phe-Pro)
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Cyclo(-Phe-Pro), Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo-L-phenylalanyl-L-proline
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZBUWPVZSXDWSB-RYUDHWBXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)