Merck
SMB00545
Sigma-Aldrich
Skullcapflavone II
≥90% (LC/MS-UV)
Szinonimák:
5-hydroxy-2-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(O)C=CC=C2OC)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1OC
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-7-5-6-9(20)13(11)12-8-10(21)14-15(22)17(24-2)19(26-4)18(25-3)16(14)27-12/h5-8,20,22H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMQFOKBGMKVUQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Natrual product derived from plant source.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3