Merck
SMB00097
Sigma-Aldrich
Piperanine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tushar Joshi et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 39(3), 823-840 (2020-01-23)
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight (BLB) of rice which results in a huge loss in production. Many chemicals are used to control BLB disease. However, these chemicals are toxic to the environments, animals and human beings.