Merck
PHL86199
Piperlonguminine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
N-Isobutylpiperamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)