Fontos dokumentumok
SMB00080
Swertiamarin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC[C@@]3(O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)