Fontos dokumentumok
90957
Swertiamarin
analytical standard
Szinonimák:
(4aR,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-4a-hydroxy1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 4,4a,5,6-Tetrahydro-4aα-hydroxy-1-oxo-5β-vinyl-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-6-yl β-D-glucopyranoside, Swertiamarine, Swertiamaroside
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?