Merck
PHL89233
Isovitexin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.38
Beilstein:
66651
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis glycyrrhiza pimpinella
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)