Fontos dokumentumok
860794
Z-L-Phe chloromethyl ketone
98%
Szinonimák:
N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanyl chloromethyl ketone, NSC 251810, SL-01, ZPCK
Teszt
98%
form
powder
optikai aktivitás
[α]23/D +30°, c = 1 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
107-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18ClNO3/c19-12-17(21)16(11-14-7-3-1-4-8-14)20-18(22)23-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,22)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHLRJGDELITAF-INIZCTEOSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?