SIC008
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, 6-FAM
Szinonimák:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, 6-FAM
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
MISSION®
szín
Green (6-FAM)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 6-FAM labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
- Rapidly assess transfection efficiency.
- Ready to use.
- Available in three sizes for your convenience.
- Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.