Fontos dokumentumok
EHU025391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAPN2
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CCCTGTCAACTCCACCAAGTCATCGTTGCTCGGTTTGCAGATGACCAGCTCATCATCGATTTTGATAATTTTGTTCGGTGTTTGGTTCGGCTGGAAACGCTATTCAAGATATTTAAGCAGCTGGATCCCGAGAATACTGGAACAATAGAGCTCGACCTTATCTCTTGGCTCTGTTTCTCAGTACTTTGAAGTTATAACTAATCTGCCTGAAGACTTCTCATGATGGAAAATCAGCCAAGGACTAAGCTTCCATAGAAATACACTTTGTATCTGGACCTCAAAATTATGGGAACATTTACTTAAACGGATGATCATAGCTGAAAATAATGATACTGTCAATTTGAGATAGCAGAAGTTTCACACATCAAAGTAAAAGATTTGCATATCATTATACTAAATGCAAATGAGTCGCTTAACCC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sheng Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(20), 8291-8303 (2017-04-01)
Capsaicin is an ingredient in spicy peppers that produces burning pain by activating transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), a Ca2+-permeable ion channel in nociceptors. Capsaicin has also been used as an analgesic, and its topical administration is approved for
Mathieu Chocry et al.
Oncotarget, 8(61), 103710-103730 (2017-12-22)
Oxaliplatin is a major treatment for metastatic colorectal cancer, however its effectiveness is greatly diminished by the development of resistances. Our previous work has shown that oxaliplatin efficacy depends on the reactive oxygen species (ROS) produced by Nox1. In this