Merck
SHC003H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Szinonimák:
MISSION®, MISSION® TurboGFP Control Transduction Particles
About This Item
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
technika/technikák
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Komponensek
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sabina Honisch et al.
Oncotarget, 6(12), 10309-10319 (2015-04-15)
Chorein encoded by VPS13A (vacuolar protein sorting-associated protein 13A) is defective in chorea-acanthocytosis. Chorein fosters neuronal cell survival, cortical actin polymerization and cell stiffness. In view of its anti-apoptotic effect in neurons, we explored whether chorein is expressed in cancer