Fontos dokumentumok
SCP0257
Sigma-Aldrich
Tryptase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H42N8O6
Molekulatömeg:
634.73
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Terméknév
Tryptase Substrate,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥65%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Orn-Phe-Arg-AMC
Alkalmazás
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)