Fontos dokumentumok
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H37N9O11
Molekulatömeg:
747.71
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Terméknév
Caspase Substrate,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥80%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)