Fontos dokumentumok
SCP0056
Sigma-Aldrich
[Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C92H134N24O21S1
Molekulatömeg:
1944.26
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.32
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥75%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Biotinyl-e-Ahx-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-Phenylalanine-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Alkalmazás
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3