Fontos dokumentumok
SCJ4600026
CF™ 568 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Teszt
≥90% (TLC)
form
solid
molekulatömeg
~836 g/mol
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (extinkciós együttható)
100000 at 562 nm
abszorbancia arány
A280/562 nm 0.08
fluoreszcencia
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3