Merck
MAK167
Sigma-Aldrich
Fluorometric Maleimide Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Szinonimák:
Maleimide Fluorescence Detection Kit
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
használat
sufficient for 200 fluorometric tests
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions.
Alkalmasság
The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Elv
The Fluorometric Maleimide Assay Kit provides a sensitive, one-step fluorometric assay to detect maleimide, which reacts with a proprietary dye, resulting in a fluorometric product (λex = 490/λem = 520 nm) proportional to the amount of maleimide present. The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials