SAB5801027
Goat Anti-Mouse IgG(Fcγ) Biotin Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Szinonimák:
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
alpaca
rekombináns
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
konjugátum
biotin
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized solid
molekulatömeg
100 kDa
faj reaktivitás
mouse, Alpaca
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
méret
0.1 mL
szín
colorless
izotípus
IgG2c
VHH
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Most monoclonal antibodies are generated in mouse. There are five antibody isotypes (IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM) from mouse. Each isotype has a different heavy chain. Mouse IgG constitutes 75% of serum immunoglobulins, and IgG is the predominant form of first antibody produced from mouse. Mouse IgG consists of five subclasses-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c(inbred mouse strains with the Igh1-b allele have IgG2c isotype instead of IgG2a), IgG3. They are highly homologous and differ mainly in the hinge region. The whole IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains, and the heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kD.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small(less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Egyediség
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c fused to goat IgG Fc
Immunogen
Kiszerelés
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3