SAB5702847
Anti-Coagulation factor III/Tissue Factor Antibody, clone 0W9Z8, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CD142, TF, TFA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
0W9Z8, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
45-53 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
METPAWPRVPRPETAVARTLLLGWVFAQVAGASGTTNTVAAYNLTWKSTNFKTILEWEPKPVNQVYTVQISTKSGDWKSKCFYTTDTECDLTDEIVKDVK
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... F3(2152)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)