Merck
SML3803
Sigma-Aldrich
Gabapentin Enacarbil
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic acid, 1-[[[[1-(2-Methyl-1-oxopropoxy)ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexaneacetic acid, XP 13512
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
oil
szín
, Faint yellow to dark yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gabapentin enacarbil, a prodrug to gabapentin, is an orally available anticonvulsant and analgesic drug of the gabapentinoid class. Gabapentin enacarbil is used for treatment of restless legs syndrome.
Orally available anticonvulsant and analgesic drug; prodrug to gabapentin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
XP13512 [(+/-)-1-([(alpha-isobutanoyloxyethoxy)carbonyl] aminomethyl)-1-cyclohexane acetic acid], a novel gabapentin prodrug: II. Improved oral bioavailability, dose proportionality, and colonic absorption compared with gabapentin in rats and monkeys
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 311(1), 324-333 (2004)
Non-dopaminergic vs. dopaminergic treatment options in restless legs syndrome
Advances in Pharmacology, 84, 187-205 (2019)
Satomi Yamaguchi Ikeuchi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 41(11), 1708-1715 (2018-11-02)
The purpose of this research was to establish an in vitro dissolution testing method to predict the oral pharmacokinetic (PK) profiles and food effects of gabapentin enacarbil formulated as wax matrix extended-release (ER) tablets in humans. We adopted various biorelevant