Fontos dokumentumok
SAB5702723
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Antibody, clone 9O4L9, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
9O4L9, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
35 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
EKKMSTPVEVLCKGFPAEFAMYLNYCRGLRFEEAPDYMYLRQLFRILFRTLNHQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSNK1A1(1452)
Általános leírás
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling. Phosphorylates CTNNB1 at ′Ser-45′. May phosphorylate PER1 and PER2. May play a role in segregating chromosomes during mitosis. May play a role in keratin cytoskeleton disassembly and thereby, it may regulate epithelial cell migration.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 238-337 of human Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IHC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1