Fontos dokumentumok
SAB2100491
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-CK1, Anti-Casein kinase 1, α1, Anti-HLCDGP1, Anti-PRO2975
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
37 kDa
faj reaktivitás
dog, horse, human, mouse, guinea pig, rat
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSNK1A1(1452)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CSNK1A1
Biokémiai/fiziológiai hatások
CSNK1A1 belongs to the protein kinase superfamily. The function of the CSNK1A1 protein is not known.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: HQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3