07-013
Anti-MeCP2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
MeCP-2 protein, mental retardation, X-linked 16, mental retardation, X-linked 79, methyl CpG binding protein 2, methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse Brain lysate.