Fontos dokumentumok
SAB5702334
Sigma-Aldrich
Anti-Apolipoprotein A2 Antibody, clone 5F7U1, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
Apo-AII, ApoA-II, apoAII
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
5F7U1, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
10 kDa
faj reaktivitás
rat, human, rat
koncentráció
0.33 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MKLLAATVLLLTICSLEGALVRRQAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APOA2(336)
Általános leírás
This gene encodes apolipoprotein (apo-) A-II, which is the second most abundant protein of the high density lipoprotein particles. The protein is found in plasma as a monomer, homodimer, or heterodimer with apolipoprotein D. Defects in this gene may result in apolipoprotein A-II deficiency or hypercholesterolemia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human Apolipoprotein A2 (P02652).
Alkalmazás
WB, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1